Learn More
Poulten Graf™ Mischzylinder, Kl. A, Boro., Sechskantfuß, mit PP-Stopfen, blau graduiert 250ml : 2
Marke:  Poulten Graf™ 1 4205502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10371652
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Rund
Blau
Hexagonal
Borosilikatglas
Klasse A
Stopfen
Polypropylen
2 mL
± 1 ml
Volumenaufnahme
Graduierter Mischzylinder
±1 mL
EN ISO 4788
250 mL
Blaue Graduierungen
± 1 ml