Learn More
Poulten Graf™ POLYFIX 2-10ML PISTON AMBER Teilung 0,2 ml, mit Glaskolben, braun
Marke:  Poulten Graf™ 101 07238
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11772358
  • 241.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der ergonomische POLYFIX™ Dispenser erlaubt sicheres und wirtschaftliches Arbeiten im Labor. Modernste Produktionstechnik bietet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Der FORTUNA™ POLYFIX™ Dispenser ist ab sofort in drei Varianten lieferbar. Für exakte Dosierung von nicht aggressiven oder wässrigen Medien ist dieser Dispenser eine günstige Alternative. Er ist für alle Chemikalien, die PP nicht angreifen, problemlos einsetzbar.
A. Der Klassiker: POLYFIX™ Dispenser mit Glaskolben und Präzisions-Glaszylinder. Durch das präzise Einschleifen des Glaskolbens in den Glaszylinder dichtet das System sehr gut ab. Der Dosierverlauf ist gut sichtbar.
C. Der Robuste: POLYFIX™ Dispenser mit PTFE-beschichtetem Glaskolben und Präzisions-Glaszylinder. Bei manchen Dosieraufgaben, wie z.B. das Dosieren von auskristallisierenden Medien, ist der PTFE-Überzug des Glaskolbens sehr vorteilhaft. Auch bei leichten Laugen und Säuren einsetzbar. Bitte die Beständigkeitstabelle von Polypropylen beachten.
C. Der Lichtscheue: POLYFIX™ Dispenser mit Braunglaskolben und Glaskolben. Die Vielzahl an lichtempfindlichen Flüssigkeiten hat uns dazu bewogen, den POLYFIX™ Dispenser auch mit Braunglas-Zylinder anzubieten.
Lieferumfang: 1 Dispenser mit 2 PP-Adaptern GL 40 und GL 45, 1 PTFE-Ansaugschlauch.
Typ: C. Dispenser mit Braunglaszylinder
Volumen: 2 - 10mL
Teilung: 0,2mL
Spezifikation
Spezifikation
Polyfix
2 bis 0,5 ml
Bernsteinfarbener Glaszylinder mit Glaskolben