Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- und Metallspritze mit Record-Konus
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- und Metallspritze mit Record-Konus wird zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten verwendet.
230.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Neutral Glass, Neutrales Glas (Zylinder), Vernickeltes Messing (Spitze), Stahl (Kolben) |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Glas- und Metallspritze mit Record-Konus |
Latexfrei | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10437651
|
Poulten & Graf GmbH
7 20044 |
30 ml |
233.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10056041
|
Poulten & Graf GmbH
7 20041 |
20 ml |
230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mit Schreiberspitze
- Mit Stahlkolben
- Austauschbar
- Nur für technische Zwecke
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Nein | |
Glas- und Metallspritze | |
Record-Konus |
Neutral Glass, Neutrales Glas (Zylinder), Vernickeltes Messing (Spitze), Stahl (Kolben) | |
Glas- und Metallspritze mit Record-Konus | |
Glas- und Metallspritze | |
Bernsteinfarbig | |
1 | |
Ja |