Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit blauer Graduierung und ohne Stopfen
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit blauer Graduierung und ohne Stopfen ermöglicht eine präzise Messung bestimmter Volumina.
9.90 € - 67.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 1042 |
---|---|
Beschreibung | Messkolben ohne Stopfen |
Material | Borosilikatglas |
Graduierungen | Blaue Ringmarkierungen |
Produkttyp | Messkolben ohne Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145902F |
500 ml |
41.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5146102F |
1000 ml |
67.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144302F |
25 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972230
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143302F |
5 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145302F |
200 ml |
29.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15211149
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145502F |
250 ml |
30.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144102F |
20 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10187621
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143302F |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10718801
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145302F |
200 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10181131
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144302F |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15140004
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143902F |
15 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10188051
|
Poulten & Graf GmbH
1 5146102F |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10623572
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145902F |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10438932
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144102F |
20 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Ohne Stopfen
- Blaue Graduierungen
Spezifikation
EN ISO 1042 | |
Borosilikatglas | |
Messkolben ohne Stopfen | |
Nicht steril | |
Flach |
Messkolben ohne Stopfen | |
Blaue Ringmarkierungen | |
Nein | |
Klasse A |