Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit blauer Graduierung und ohne Stopfen
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit blauer Graduierung und ohne Stopfen ermöglicht eine präzise Messung bestimmter Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 5144102F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Ohne Stopfen
- Blaue Graduierungen
Spezifikation
20 ml | |
Messkolben ohne Stopfen | |
Borosilikatglas | |
110 mm | |
5 | |
TS 10/19 | |
Nein | |
Klasse A | |
Ohne Stopfen |
EN ISO 1042 | |
20 ml | |
Blaue Ringmarkierungen | |
5 | |
Messkolben ohne Stopfen | |
0.04 ml | |
Steril | |
Flach |