Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit PP-Stopper und blauer Graduierung
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit PP-Stopfen und blauer Graduierung ermöglichen eine präzise Messung bestimmter Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 5124502F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
- Blaue Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Mit PP-Stopfen
Spezifikation
50 ml | |
Weiß | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
Borosilikatglas | |
140 mm | |
5 | |
TS 12/21 | |
0.06 ml | |
Nicht steril | |
Flach |
EN ISO 1042 | |
Polypropylen | |
50 ml | |
Blaue Ringmarkierungen | |
5 | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
Nein | |
Nein | |
Klasse A | |
Stopfen |