missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben aus Glas ohne Stopfen

Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben ohne Stopfen ermöglichen präzise Messungen bestimmter Volumina.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 5145104F

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15922250

  • 56.75 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konformität bestätigt
  • Mit Toleranzangaben
  • Ohne Stopfen
  • Braune Graduierungen
  • Die braune Ringmarkierung ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation

Spezifikation

100 ml
Messkolben ohne Stopfen
Borosilikatglas
170 mm
5
TS 12/21
0.10 ml
Nicht steril
Flach
EN ISO 1042
100 ml
Braune Ringmarkierungen
5
Messkolben ohne Stopfen
Nein
Nein
Klasse A
Ohne Stopfen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote