Learn More
Fosfomycin-Phenylethylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fosfomycin (R)-1-Phenethylamine Salt |
| CAS | 25383-07-7 |
| Summenformel | C8 H11 N . C3 H7 O4 P |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with (αR)-α-methylbenzenemethanamine (1:1), Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, cis-(-)-, compd. with (+)-α-methylbenzylamine (1:1) (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, (2R-cis)-, compd. w |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N.C3H7O4P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t7-;2-,3+/m10/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)c1ccccc1.C[C@@H]2O[C@@H]2P(=O)(O)O |
| IUPAC-Name | [(2R,3S)-3-Methyloxiran-2-yl]phosphonsäure;(1R)-1-Phenylethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 259.239 |
| Formelmasse | 259.097 |