Learn More
Fosfomycin-Phenylethylamin, TRC
Artikelnummer. 30398454
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398454 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7275105G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosfomycin (R)-1-Phenethylamine Salt
CAS 25383-07-7
Summenformel C8 H11 N . C3 H7 O4 P
Menge 5 g
Synonym Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with (αR)-α-methylbenzenemethanamine (1:1), Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, cis-(-)-, compd. with (+)-α-methylbenzylamine (1:1) (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, (2R-cis)-, compd. w
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N.C3H7O4P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t7-;2-,3+/m10/s1
SMILES C[C@@H](N)c1ccccc1.C[C@@H]2O[C@@H]2P(=O)(O)O
IUPAC-Name [(2R,3S)-3-Methyloxiran-2-yl]phosphonsäure;(1R)-1-Phenylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 259.239
Formelmasse 259.097