missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosnetupitant, TRC

Artikelnummer. 30412570
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412570 50 mg
30420671 100 mg
30419521 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83173050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1703748-89-3
Summenformel C31H35F6N4O5P
Molekulargewicht (g/mol) 688.6
Synonym 07PNET, {4-[5-{2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl}methyl hydrogen phosphate
IUPAC-Name [4-[5-[[2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanoyl]-methylamino]-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl]methyl hydrogen phosphate
SMILES CN(C(=O)C(C)(C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cnc(cc2c3ccccc3C)N4CC[N+](C)(COP(=O)(O)[O-])CC4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fosnetupitant
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H35F6N4O5P/c1-20-8-6-7-9-24(20)25-17-27(40-10-12-41(5,13-11-40)19-46-47(43,44)45)38-18-26(25)39(4)28(42)29(2,3)21-14-22(30(32,33)34)16-23(15-21)31(35,36)37/h6-9,14-18H,10-13,19H2,1-5H3,(H-,43,44,45)
Formelmasse 688.2249
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.