Learn More
Fosnetupitant, TRC
Artikelnummer. 30420671
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420671 100 mg
30412570 50 mg
30419521 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP831730100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1703748-89-3
Summenformel C31H35F6N4O5P
Molekulargewicht (g/mol) 688.6
Synonym 07PNET, {4-[5-{2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N,2-dimethylpropanamido}-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl}methyl hydrogen phosphate
IUPAC-Name [4-[5-[[2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropanoyl]-methylamino]-4-(2-methylphenyl)pyridin-2-yl]-1-methylpiperazin-1-ium-1-yl]methyl hydrogen phosphate
SMILES CN(C(=O)C(C)(C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cnc(cc2c3ccccc3C)N4CC[N+](C)(COP(=O)(O)[O-])CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosnetupitant
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H35F6N4O5P/c1-20-8-6-7-9-24(20)25-17-27(40-10-12-41(5,13-11-40)19-46-47(43,44)45)38-18-26(25)39(4)28(42)29(2,3)21-14-22(30(32,33)34)16-23(15-21)31(35,36)37/h6-9,14-18H,10-13,19H2,1-5H3,(H-,43,44,45)
Formelmasse 688.2249