Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit vier Hälsen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
- Mit 3 parallelen Seitenhälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32 |
| Kapazität (metrisch) | 10.000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Reaktionskolben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 279 mm |