Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit vier Hälsen
Artikelnummer. 11826154
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11826154 1000 mL 1 Stück
11836154 2000 mL 1 Stück
11846074 3000 mL 1 Stück
11816154 4000 mL 1 Stück
11826084 10.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11826154 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03345470
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reaktionskolben mit Mittelhals und mit 3 parallelen Seitenhälsen
  • Gemäß DIN 12392 sowie DIN-Norm
  • Mit 3 parallelen Seitenhälsen
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Beschreibung Mittelhals NS 45/40, Seitenhälse NS 29/32
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Reaktionskolben
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm