Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhals-Rundkolben
Speziell für Reaktionen konzipiert und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien geeignet. Lenz Laborglasinstrumente™ Vierhalskolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
64.00 € - 121.00 €
Spezifikation
Flaschenhalstyp Vierhals
Anz. pro Karton Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10274310
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
B0426001
1000 ml 85.50 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 16
Zum Warenkorb hinzufügen
10204220
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
B0425961
250 ml 64.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 22
Zum Warenkorb hinzufügen
10142600
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
B0426251
2000 ml 121.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 29
Zum Warenkorb hinzufügen
10264310
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
B0425991
500 ml 77.20 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12392
  • Mit drei parallelen Hälsen mit einem 90°-Winkel
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
Vierhals
Je 1