Learn More
FOXI3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548217
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15652515
  • 471.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FOXI3 Polyclonal antibody specifically detects FOXI3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
FOXI3
Polyclonal
Unconjugated
FOXI3
forkhead box I3; forkhead box protein I3; Foxi3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
344167
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
A8MTJ6
FOXI3
KLH conjugated synthetic peptide between 157-186 amino acids from the Central region of human FOXI3.
400 μL