missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FOXJ3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16693525
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16693525 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16693525 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA599279

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total FOXJ3.

Transcriptional activator of MEF2C involved in the regulation pf adult muscle fiber type identity and skeletal muscle regeneration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FOXJ3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen FOXJ3
Gen-Zugriffsnummer Q8BUR3, Q9UPW0
Gen-Alias C330039G02Rik; Fhd6; forkhead box J3; forkhead box protein J3; forkhead domain gene 6; FOXJ3; Kiaa1041
Gensymbole FOXJ3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human FOXJ3(Accession Q9UPW0), corresponding to amino acid residues M590-V622.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22887, 230700
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.