missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP3 Antibody (FOXP3/8145R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30153434
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30153434 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30153434 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP320858CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FoxP3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FOXP3/8145R
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50943
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.