Learn More
Foxp3 Mouse, PE-Cy7, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB71-PE7-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922408
  • 497.35 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 24-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Foxp3
3G3
PE-Cyanine7
NP_001186276
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
20371
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2
Foxp3
IgG1 kappa
100 μg
Store at 2-4°C.