Learn More
Foxp3 Rat, PE, Clone: MF23, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB27-PE-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901758
  • 405.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Foxp3
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Foxp3
Protein A/G Purified
RUO
20371
IgG2b
Flow Cytometry
MF23
PE
NP_001186276
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.