Learn More
FP One-Step Reference Kit
FP One-Step-Referenz-Kit
Marke:  Invitrogen P3088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.18000kg
Artikelnummer. 10402862
  • 636.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Viele Fluoreszenzpolarisations(FP)-Lesegeräte erfordern die Verwendung eines Referenzstandards für die interne Kalibrierung des Lesegeräts. Das FP One Step Referenz-Kit enthält Reagenzien zur Verwendung als grüne oder rote FP-Referenz in einem einzelnen Röhrchen oder einem Hochdurchsatz-Screening-Gerät (HTS) für Mikrotiterplatten. Die grünen Reagenzien können für Messungen mit den folgenden Filtern verwendet werden: 488 nm ± 5 nm für die Anregung und 535 nm ± 5 nm für die Emission (oder Äquivalent). Die roten Reagenzien können für Messungen mit den folgenden Filtern verwendet werden: 525 nm ± 5 nm für die Anregung und 590 nm ± 5 nm für die Emission (oder Äquivalent).
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Beacon™ 2000, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.