Learn More
Tocris Bioscience™ FR 180204
Selective ERK inhibitor
N.V.
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp FR 180204
Molekulargewicht 327.34
Hemmstoffe FR 180204
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Selective ERK inhibitor (IC50 values are 0.14 and 0.31 μM for ERK2 and ERK1 respectively). Displays 30-fold selectivity for ERK over p38α (IC50 = 10 μM); displays no activity against human recombinant MEK1, MKK4, IKKα, PKCα, Src, Syc and PDGFα at concentrations less than 30 μM. Also inhibits TGFβ-induced AP-1 activation in Mv1Lu cells (IC50 = 3.1 μM).
Spezifikation
Spezifikation
>98%
FR 180204
327.34
FR 180204