missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FR 900098 Monosodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30402988
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402988 5 mg -
30395824 25 mg -
30394416 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30402988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7635005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73226-73-0
Summenformel C5 H11 N O5 P . Na
Molekulargewicht (g/mol) 219.11
Synonym Phosphonic acid, P-[3-(acetylhydroxyamino)propyl]-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [3-(acetylhydroxyamino)propyl]-, monosodium salt (9CI), FR 900098 monosodium salt, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt, (3-(N-Hydroxyacetamido)propyl)phosphonic acid sodium salt, [3-(Acetylhydroxyamino)propyl]phosphonic acid sodium salt
IUPAC-Name sodium;3-[acetyl(hydroxy)amino]propyl-hydroxyphosphinate
SMILES [Na+].CC(=O)N(O)CCCP(=O)(O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material FR 900098 Monosodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 219.0273
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.