Learn More
Fisherbrand™ Rahmen für Glaselektrode der IEF-Einheit FBFB58120
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11956448
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Das Gerät kann in einem von drei Modi betrieben werden: Docht-basierte Elektrophorese, vorgegossene horizontale Gele, isoelektrische Fokussierung.
Zu den Konstruktionsmerkmalen gehören:
  • Aus haltbarem Acryl
  • Sicherheitsdeckel mit integrierten Netzkabeln
  • Ummantelte Stromanschlüsse
  • Langlebige, 99.99 % reine, austauschbare Platinelektroden
  • Goldplattenklemme mit Edelstahl-Unterlegscheiben für Korrosionsbeständigkeit
  • Gedrucktes Raster – ermöglicht die Messung von Migrationsraten
  • Integrierte Kühlschlange – entweder für einen Umlaufkühler oder einen Wasseranschluss, um die Keramikplatte auf die gewünschte Temperatur zu kühlen
  • Große, gekühlte Keramik-Deckplatte – für eine gleichmäßige Kühlung der Gelplattform
  • Zwei Elektrodensätze: Am Tank montiert – Diese Elektroden werden für die Ausführung von “Dochtgelen” unter Verwendung der unteren Pufferkammern verwendet. Abnehmbar – Diese werden für die Ausführung von IEF oder vorgegossenen horizontalen Gelen an einem von zwei Rahmen befestigt
  • Oberrahmenoptionen (beide mit variablem Elektrodenabstand) Hohlrahmen – für IEF, bei der die Streifen direkt auf die Keramikplatte gelegt werden. Rahmen mit Glasboden – für vorgegossene horizontale Gele
  • Anschlüsse zum Ablassen des Puffers. Das integrierte Absperrventil wird geöffnet, sobald der Ablaufschlauch angeschlossen wird, um die Pufferkammer zu entleeren
Dieses System wurde für die Durchführung einer Vielzahl an Flachbett-Elektrophorese-Anwendungen von bis zu 1,500 V entwickelt und entspricht vollständig den Anforderungen moderner Wissenschaftler.