Learn More
Tenak™ Freezer Rack with Locking Rod
Freezer Rack with Locking Rod for use with a variety of freezers.
124.00 € - 203.00 €
Spezifikation
Enthält | Verriegelungsstange |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlgeräte |
Breite (metrisch) | 145 mm |
Tiefe (metrisch) | 140 mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12418300
|
Tenak™
TE20118S |
560 mm |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12438300
|
Tenak™
TE20120S |
615 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458290
|
Tenak™
TE20112S |
395 mm |
124.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458300
|
Tenak™
TE20122S |
670 mm |
191.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12478300
|
Tenak™
TE20124S |
725 mm |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12498290
|
Tenak™
TE20116S |
505 mm |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- For use with freezers
- Includes locking rod
Spezifikation
Verriegelungsstange | |
Tiefkühlgeräte | |
145 mm | |
140 mm |