Learn More
Liebherr™ Gefriergerät mit statischer Kühlung
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Marke: Liebherr™ G 5216
Weitere Details : Netto-Gewicht : 97.00000kg
Beschreibung
Moderner Laborkühlschrank für gleichmäßige Temperaturen- Elektronische Temperaturregelung für maximale Temperaturstabilität (Temp.-Profil: 1° bis 15 °C)
- Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder Temperaturabweichungen
- Integrierter Lüfter für konstante Temperaturen und schnelles Kühlen nach dem Öffnen der Tür
- Automatisches Abtauen mit Verdampfung des Kondensats
- Geräte für tropische Regionen widerstehen hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 40 °C) und hoher Feuchtigkeit
- Hochwertige, große Kühlschränke mit Standfüßen
- Hervorragende Energieeffizienz und umweltfreundliches Kohlenwasserstoff-Kältemittel
- Mit höhenverstellbaren Böden aus Stahlgitter
- Umkehrbare Tür mit Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung wertvoller Güter
- Mit klassisch weißem oder Edelstahlkorpus
- Mit 14 soliden Schubladen
Spezifikation
472 l | |
SwingLine | |
Rechts, austauschbar | |
Weißer Stahl | |
60 kg | |
14 | |
Ohne Fuß | |
Elektronisch | |
Manuell | |
172.5 x 75 x 75 cm ( H x B x T) | |
6 x 18.7 cm, 1 x 23.7 cm-Böden | |
1,5 A | |
50/60 Hz | |
R600A | |
109 kg |
–14 bis –28 °C | |
1 | |
Weißer Kunststoff | |
7 Verdampferplatten | |
Schubladen | |
Digital, Extern | |
Weiß | |
Temperaturalarm | |
5216 X | |
53 cm | |
64.5 cm | |
220/240 V | |
1,051 kWh/24 Stunden | |
105 kg |