Learn More
Liebherr™ Gefriergerät mit statischer Kühlung
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
2158.74 € - 2780.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 472 l |
---|---|
Temperaturbereich | – 14 bis – 28 °C |
Ausführung der Tür | SwingLine |
No. of Doors | 1 |
Scharnierseite | Rechts, austauschbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Schubladen | Rollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Schubladen | Rollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11963047
|
Liebherr™
G 5216 |
Weiß | Schubladen | Ohne Fuß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
13253959
|
Liebherr™
G 5216 |
Weiß | Schubladen | Ohne Fuß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12634743
|
Liebherr™
GG 5260 |
Edelstahl | 14 Drahtkörbe | Einstellbare Standfüße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12998594
|
Liebherr™
GG 5210 |
Weiß | 14 Drahtkörbe | Einstellbare Standfüße |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15326730
|
Liebherr™
GG 5210 |
Weiß | Drahtkörbe | Adjustable feet |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Modernes Labortiefkühlgerät zur Aufbewahrung gefrorener Proben- Die verstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität präzise eingestellt werden
- Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder hoher Temperatur
- Automatisches Gefrieren und schnelles Abkühlen mit umweltfreundlichem Kältemittel nach dem Öffnen der Tür
- Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
- Lieferung mit 14 Körben oder langlebigen Schubfächern bei der 5000-Serie und 3 Körben bei der 4000-Serie
- Umkehrbare Tür mit Sicherungsverriegelung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Güter
Spezifikation
472 l | |
SwingLine | |
Rechts, austauschbar | |
7 Verdampferplatten | |
14 (2 x 7) | |
Elektronisch | |
Manuell | |
220/240 V |
– 14 bis – 28 °C | |
1 | |
Weißer Kunststoff | |
60 kg | |
Digital, Extern | |
Temperaturalarm | |
1,5 A |