Learn More
Wesbart™ Gefrierfach
Artikelnummer. 15769738
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 mm
540 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 13 mm
555 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 75 mm
555 x 137 x 13 mm
585 x 154 x 13 mm
630 x 620 x 35 mm
675 x 133 x 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15769738 555 x 136 x 13 mm 1 Stück
15759738 585 x 154 x 13 mm 1 Stück
15761377 540 x 136 x 34 mm 1 Stück
15761237 555 x 136 x 34 mm 1 Stück
15874438 630 x 620 x 35 mm 1 Stück
15803985 555 x 137 x 13 mm 1 Stück
15765855 675 x 133 x 60 mm 1 Stück
15778666 555 x 136 x 75 mm 1 Stück
15772648 133 x 133 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15769738 Lieferant Wesbart™ Lieferanten-Nr. WB613A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für die Aufstellung in einem horizontalen/vertikalen Kühlhaus oder als freistehende Variante.
  • Es stehen viele verschiedene Tablettoptionen zur Verfügung.
  • Jedes Tablett ist für die Aufbewahrung unterschiedlicher Gegenstände konzipiert.
  • Die von uns angebotenen Standard-Trays sind für 133 x 133 Kryoboxen ausgelegt.
  • Die Tablettlängen sind so ausgelegt, dass 2 bis 6 Kartons pro Tablett Platz finden.
  • Bitte geben Sie bei der Bestellung das Material an: eloxiertes Aluminium oder Edelstahl.
Spezifikation
Material Bitte eloxiertes Aluminium oder Edelstahl angeben
Abmessungen (L x B x H) 555 x 136 x 13 mm
Länge (metrisch) 555 mm
Produkttyp Einfache Aufbewahrungsschale
Höhe (metrisch) 13 mm
Breite (metrisch) 136 mm