Learn More
Heathrow Scientific Thermometer für Tiefkühlgeräte, weiß
Artikelnummer. 16390766 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Tiefkühlgerät: –9,5 °C bis –23 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
16390766 Tiefkühlgerät: –9,5 °C bis –23 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16390766 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. HS28630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Tiefkühlgerätethermometer schützt gefrorene und gekühlte Proben vor möglichem Verderb. Überwachen Sie die Innentemperaturen Ihres Tiefkühlgeräts bequem mit Tonsignalen und blinkenden LED-Leuchten, die Temperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs anzeigen.
  • Die Sonde im Tiefkühlgerät/Kühlschrank ist mit einem Saugnapf befestigt, während das Thermometer mit Klettband an der Außenseite befestigt ist
  • Das große digitale Display zeigt die Temperatur des Tiefkühlgeräts/Kühlschranks und die Umgebungstemperatur an
  • Schalter zum Umschalten zwischen Tiefkühlgeräte-/Kühlschranküberwachung und °F/°C
  • Einstellung des Bereichs für Tiefkühlgeräte: 14,9 °bis –9,4 °F (–9,5 ° bis –23 °C)
  • Einstellung des Bereichs für Kühlschränke: 35,6 ° bis 46,4 °F (2 °bis 8 °C)
  • Das Sondenkabel ist 0,9 m lang, die Sonde misst 5 mm AD x 17 mm L
  • Enthält eine AAA-Batterie
Spezifikation
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühlgeräte
Höhe (angloamerikanisch) 0,09 in.
Höhe (metrisch) 2,8 cm
Länge (angloamerikanisch) Kabel 0,9 m
Länge (angloamerikanisch) Sonde 17 mm
Länge (metrisch) 1,4 cm
Material Polycarbonat
Breite (angloamerikanisch) 0,79 in.
Produkttyp Freezer Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Tiefkühlgerät: 14,9 °F bis -9,4 °F
Temperaturbereich (metrisch) Tiefkühlgerät: –9,5 °C bis –23 °C
Akkutyp AAA
Display Digital
Breite (metrisch) 1,9 cm