Learn More
Brady™ FreezerBondz II Laboretiketten aus Polyester
FreezerBondz II weiße Laboretiketten aus Polyester sind robuste Polyestermarkierungen, die sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern eignen.
Marke:  Brady™ 143063
247.32 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.44500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15354158
  • 373.00 € / 1 Box
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • B492-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Das weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
  • Beim Druck mit Brady R6400 Bändern weist dieses Material eine hervorragende Druckwischbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei niedrigen Temperaturen auf.
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
FreezerBondz Etiketten für BBP33 Drucker
Weiß
Polyester
Unsteril
BBP™33 Drucker
1
LabelMark, MarkWare
-195 bis 130 °C
0.081 mm
0,5 x 1 in.
25,4 mm
12,70 mm
RoHS
Acryl, Permanent
Matt
Laborbeschriftung
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern
Cartridge of 2500 Labels
2500/Packung
-320 bis 266 °F
0.0032 Zoll
15.24 mm
1 in.
0.5 Zoll