Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker, 1 in.-Kern, Polyester (B-492)
Artikelnummer. 15708689
Change view
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
1500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
15708689 0,375 in. 1 Rollen
30041472 0,5 in. 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15708689 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 114288
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz auf gefrorenen Oberflächen wie Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind auch bei niedrigen Temperaturen leistungsstark und haben sich in L
  • Aus Freezerbondz II Polyester (B-492) mit permanentem Acrylklebstof
  • Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
  • Einsatz für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
  • Etiketten auf schmalerer Rolle mit 1 in.
  • Minimale Betriebstemperatur: -321 °F
  • Maximale Betriebstemperatur: 266 °F
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyester (B-492)
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Laborkennzeichnung – Flasche, Röhrchen und Fläschchen, gefrorene Oberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, 1244 Serie und 1344 Serie Drucker
Form Rund
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Alternate Part Number THT-143-492-1.5-SC