Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultradünne kryogene Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17898214
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 0,825 in.
0,5 x 1 in.
1 x 0,9 in.
1 x 1 in.
1,65 x 0,5 in.
1,75 x 1 in.
1,9 x 1 in.
50 ft. x 0,5 in.
Format:
Kontinuierlich
Stanzform
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Format Höhe (metrisch) unitSize
17898214 0,375 x 0,825 in. Stanzform 9,53 mm 500 Stück
17831609 0,5 x 1 in. Stanzform 12,7 mm 500 Stück
17848344 1 x 0,9 in. Stanzform 25,4 mm 250 Stück
17808354 1 x 1 in. Stanzform 25,4 mm 250 Stück
17858174 1,65 x 0,5 in. Stanzform 41,91 mm 500 Stück
17878444 1,75 x 1 in. Stanzform 44,45 mm 250 Stück
17868444 1,9 x 1 in. Stanzform 48,26 mm 250 Stück
17828394 50 ft. x 0,5 in. Kontinuierlich - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17898214 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dauerhaft Freezerbondz™ Polyester-Marker sind für Laboranwendungen zur Kennzeichnung von Proben wie Fläschchen, Zentrifugen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Strohhalmen und Objektträgern konzipiert.
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Gute Beständigkeit gegen Verschmieren von Drucken, Lösungsmittelbeständigkeit und ein hoher/niedriger Temperaturleistungsbereich von -196 °C bis 100 °C (-320 °F bis 212 °F)
  • Hergestellt aus B-492 Polyestermaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Abmessungen (L x B) 0,375 x 0,825 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,825 in.
Breite (metrisch) 20.96 mm
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-130-492