Learn More
Vileda Professional™ Freudenberg™ Nachfüllpackungen für Roll-O-Matic™ Selbstauswringende Wischmopps
Vileda Professional Roll-O-Matic™ sponge mop refills are made in the USA with “Advanced Technology” foam. They are manufactured specifically for the controlled environment industry, and allow 25% more liquid absorption and 2X more liquid release than competing foams.
186.00 € - 373.00 €
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Sterilität Breite (angloamerikanisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Sterilität Breite (angloamerikanisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
17822506
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Vileda Professional™
119656
“Disinfect” Non-sterile 14 in. Polyester with Stainless Steel Channel
285.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17882456
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Vileda Professional™
119657
“Clean” Non-sterile 14 in. Microfiber, Stainless Steel
309.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17802466
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Vileda Professional™
119615
“Clean” Non-sterile 10 in. Microfiber, Stainless Steel
241.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17842456
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Vileda Professional™
119616
“Disinfect” Non-sterile 10 in. Polyester, Stainless Steel
186.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17822456
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Vileda Professional™
147546
“Universal” Sterile 10 in. Stainless Steel
311.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17832476
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Vileda Professional™
147548
“Universal” Sterile 14 in. CE Universal Stainless Steel
373.00 €
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vileda Professional Roll-O-Matic™ sponge mop refills are made in the USA with “Advanced Technology” foam. They are manufactured specifically for the controlled environment industry, and allow 25% more liquid absorption and 2X more liquid release than competing foams.
All Vileda Professional brand refills are ideal for use with the "Pull and Lift" technique most commonly used in controlled environments. They are ideal for general use, absorbing spills, applying disinfectant, and cleaning particulates.
  • Fits all original and self-wringing Roll-O-Matic™ mops
  • 10- or 14-inch options for both stainless steel and galvanized steel handles
  • Completely autoclavable and resistant to gamma and ETO sterilization
  • Individually packaged and lot number controlled
  • Certificate of conformance and technical data available upon request
  • Sterile versions validated to 10-6 per ISO 11137, individually double bagged with lot number and indicator dot, and supplied with certificate of sterility upon request