Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Glasthermometer: Enviro-Safe™-gefüllt
Ideal für den Einsatz in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbanken.
57.05 € - 81.95 €
Spezifikation
Flaschengröße | 30 ml |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
Enthält | PTFE-Beschichtung |
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13069162
|
H-B Instrument™
B61004-0500 |
±0,5 °C | 15° bis 50 °C | Inkubator | Prüfthermometer |
81.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13029162
|
H-B Instrument™
B61004-0400 |
±0,5 °C | −5 °C bis 20 °C | Blutbanken | Prüfthermometer |
64.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13049162
|
H-B Instrument™
B61004-0100 |
±0,5 °C | −5 °C bis 15 °C | Kühlschrank | Prüfthermometer |
69.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13089162
|
H-B Instrument™
B61004-0800 |
± 0.5 °C | 15° bis 50 °C | Inkubator | Prüfthermometer: Easy-Read |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Im Lieferumfang sind eine Präzisionserklärung enthalten, die auf NIST™ und DKD rückführbar ist, eine eindeutige Seriennummer sowie Velcro™ Klett- und Magnetverschlüsse. Einfach das Thermometer mit Verschluss in die Flasche schrauben und an der Probe befestigen.
Spezifikation
30 ml | |
PTFE-Beschichtung | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
0,5 °C |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Glas | |
±0,5 °C |