Learn More
MMM Medcenter™ Friocell Einlegeboden
Artikelnummer. 11471118
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11471118 55 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471118 Lieferant MMM Medcenter™ Lieferanten-Nr. MC001070
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 55 L
Typ Zubehör, Ablage
Abmessungen (T x B x H) innen 370 x 400 x 350 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz