Learn More
FRK (PTK5) Recombinant Human Protein
FRK (PTK5) Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3874
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11513607
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FRK (PTK5) is a nuclear protein and may function during G1 and S phase of the cell cycle, suppressing growth.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002022
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
86.3kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
FRK (PTK5), GTK, RAK
FRK (PTK5) was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
FRK (PTK5) Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Cytoplasmic tyrosine kinase
0.22mg/mL
114294, 2444
FRK (PTK5) Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
FRK (PTK5) Recombinant Human Protein
SRC
100nmoles of phosphate transferred to poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 4μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
75% by SDS-PAGE