Learn More
FRMPD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551844
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15729800
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MMKKEALLLI PNVLKVFLEN GQIKSFTFDG RTTVKDVMLT LQDRLSLRFI EHFALVLEYA GPEQNHKFLL LQDKQPLAYV VQRTHYHGMK CLFRISFFPK DPVELLRRDP AAFEYLYIQV ESGL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 94%.
FRMPD3 Polyclonal antibody specifically detects FRMPD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
FRMPD3
Polyclonal
Unconjugated
FRMPD3
B930041G04; EG245643; FERM and PDZ domain containing 3; FERM and PDZ domain-containing protein 3; FRMPD3; KIAA1817; RGD1563753; RP5-1070B1.1; similar to novel protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84443
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5JV73
FRMPD3
Recombinant protein corresponding to Human FRMPD3