Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini-Zentrifuge, Zubehör, Rotoren
Zur Verwendung mit der Frontier 5306 Mini-Zentrifuge
29.40 € - 29.80 €
Spezifikation
Typ | Rotor |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Frontier 5306 Mini-Zentrifuge |
Winkel | 45 ° |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15896612
|
OHAUS™
30129559 |
8 x 1,5/2 ml |
29.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15806622
|
OHAUS™
30129560 |
4 x 0,2 ml-PCR8 |
29.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Rotor | |
6.000 U/min | |
Frontier 5306 Mini-Zentrifuge | |
45 ° |