Learn More
Karl Hecht™ Objektträger mit mattiertem Ende
Ausgewählte Mikroskopobjektträger in Glasqualität, die vorgereinigt wurden und gebrauchsfertig sind.
Marke:  Karl Hecht™ 42406020
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Code produit. 10737122
  • 12.46 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
  • Mit mattiertem Ende nur auf einer Seite
  • Halbweiß
  • CE-Kennzeichnung
  • Nicht rostend
  • Geschnittene Kanten
  • Standarddicke ca. 1 mm
  • Abmessungen etwa 76 x 26 mm
  • 50/Packung, 5000/Karton
Spécification
Spécification
Schnitt
1 Ende
1 mm
76 mm
Transparent
76 x 26 mm
5000/Karton
Ja
50/Karton
26 mm
Mikroskopie, Färbung
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats