Learn More
Thermo Scientific™ Mattierte Mikroskopobjektträger, geschnitten
Artikelnummer. 12392138 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Frosted:
20 mm
Vollständig mattiert
Menge:
100 Stück in Papier
50/Box, 1,000 in Umkarton
50/Box, 2,000 in OEM-Umkarton
Beschriftungsfläche:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Frosted Menge Beschriftungsfläche unitSize
12392138 76 x 26 mm 20 mm 50/Box, 2,000 in OEM-Umkarton Ja 50 Stück
10782887 76 x 26 mm Vollständig mattiert 50/Box, 1,000 in Umkarton Nein 50 Stück
15363112 75 x 50 mm 20 mm 100 Stück in Papier Ja 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12392138 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AAAA000001##13E01FST20PH#
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
  • Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
  • Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
  • Minimierte „Grünstichigkeit“
  • Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
  • Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Frosted 20 mm
Material Kalknatronglas
Dicke (metrisch) 1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50/Box, 2,000 in OEM-Umkarton
Beschriftungsfläche Ja
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm