Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Frosted | 20 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | N/A |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Menge | 100 Stück in Papier |
| Beschriftungsfläche | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 75 x 50 mm |