missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FRZB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15578282
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15578282 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15578282 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA547793

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

The protein encoded by this gene is a secreted protein that is involved in the regulation of bone development. Defects in this gene are a cause of female-specific osteoarthritis (OA) susceptibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FRZB
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5% trehalose and No Preservative
Gen FRZB
Gen-Zugriffsnummer P97401
Gen-Alias cb291; Fiz; Fre; FREOS1; frezzled; Fritz; frizzled homolog-related; frizzled protein homolog; frizzled related protein; frizzled-related protein; frizzled-related protein 1; Frp; FRP-3; Frzb; Frzb precursor; FRZB1; FRZB-1; FRZB1sFRP-3; FRZB-PEN; fzb1; fzb-1; FZRB; hFIZ; id:ibd5075; ik:tdsubc_2e7; OS1; secreted frizzled-related protein 3; secreted frizzled-related sequence protein 3; SFRP3; sFRP-3; SFRP3frezzled; SRFP3; xx:tdsubc_2e7
Gensymbole FRZB
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse sFRP-3 Ala33-Ser323.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20378
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.