Learn More
FSD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25609-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884175
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the FN3/SPRY family of proteins. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
FSD2
Polyclonal
Unconjugated
FSD2
FSD2, RP11 127F21, SPRYD1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
123722, 244091, 308779
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A1L4K1, Q8BZ52
Fsd2
FSD2 Fusion Protein Ag22229
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human