Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Waschpuffer
Artikelnummer. 15548753
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15548753 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548753 Lieferant QIAGEN Lieferanten-Nr. WB120112
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum kontaminationsfreien Entnehmen, Lagern und Transportieren von DNA-Proben.
QIAcard FTA Waschpuffer wird zur Reinigung von Nukleinsäuren verwendet, die auf FTA-Karten gespeichert sind.
Spezifikation
Typ FTA Reinigungsreagenz
Menge 25 ml