Learn More
Brand™ Zählkammern, Fuchs-Rosenthal-Muster, BLAUBRAND™ Doppelte Entscheidung
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Die Regelung unterscheidet sich von den üblichen Systemen zur Bestimmung der Blutzellzahl durch ihre große Fläche von 16 mm² .
- Das Urteil zeigt 16 große Quadrate von 1 mm² .
- Jedes große Quadrat ist in 16 Mini-Quadrate mit einer Seitenlänge von 0,25 mm und einer Fläche von 0,0625 mm² unterteilt .
- Diese Kammer wird häufig zur Zählung von Zellen in der Zerebrospinalflüssigkeit verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zählgerät |
| Menge | 1Each. |
| Tiefe (metrisch) | 0.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellzählung in Rückenmarksflüssigkeit und Blutzellen |
| Enthält | Federklemmen |