Learn More
Vollständiges flexibles Pharma- und Lebensmittel-Kit zur Metallanalyse, VHG™
Beschreibung
Komplettes Flex-Kit für die Pharma- und Lebensmittelindustrie zur Metallanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Indium/Iridium/Iron/Lead/Lithium/Lutetium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhodium/Ruthenium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Thallium/Tin/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-42-8 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Indium/Iridium/Iron/Lead/Lithium/Lutetium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhodium/Ruthenium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Thallium/Tin/Vanadium/Zinc |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 1 Kit |