Learn More
Fumaraldehyd Bis(Dimethylacetal), 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3523455
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
6068-62-8
C8H16O4
176.21
MFCD00075507
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
fumaraldehyde bis dimethyl acetal, e-1,1,4,4-tetramethoxybut-2-ene, fumaraldehyde bis dimethylacetal, 2-butenedial bis dimethyl acetal, 1,1,4,4-tetramethoxy-trans-2-butene, trans-1,1,4,4-tetramethoxy-2-butene, 1,1,4,4-tetramethoxy-but-2-ene
5862719
(E)-1,1,4,4-Tetramethoxybut-2-en
COC(C=CC(OC)OC)OC
6068-62-8
C8H16O4
176.21
MFCD00075507
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
fumaraldehyde bis dimethyl acetal, e-1,1,4,4-tetramethoxybut-2-ene, fumaraldehyde bis dimethylacetal, 2-butenedial bis dimethyl acetal, 1,1,4,4-tetramethoxy-trans-2-butene, trans-1,1,4,4-tetramethoxy-2-butene, 1,1,4,4-tetramethoxy-but-2-ene
5862719
(E)-1,1,4,4-Tetramethoxybut-2-en
COC(C=CC(OC)OC)OC
Chemischer Name oder Material Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 100°C to 103°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Menge 1 g
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.