Learn More
Fungilab™ Silikonöle (Standard)
Standardsilikonöle zur Prüfung und Kalibrierung von Standardölen für Rotationsviskosimeter.
137.02 € - 143.69 €
Produkte 2
Produktcode Marke Viskosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Viskosität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11806641
Unterlagen ansehen
Fungilab™
V12Z10
4.972 MPa at 25°C 137.02 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
20-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11816641
Unterlagen ansehen
Fungilab™
V12Z38
12,309 MPa at 25°C 143.69 €
1 Stück
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
20-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Silikonviskositätsstandards wurden spezifisch für die Anwendung mit Rotationsviskosimetern für Viskositätstests und Gerätekalibrierung entwickelt.
  • Werden in einsatzbereiten Packungen von 600 ml geliefert, sodass die Überführung der Probe in Test-Bechergläser nicht erforderlich ist
  • Viskositätswerte werden bei 20 °C und 25 °C abgelesen
  • Alle Standardöle werden mit dem jeweiligen Kalibrierzertifikat geliefert
  • Sofortige Lieferung aus dem Bestand
  • Geringste Unsicherheitsspanne
  • Sind mit internationalen Testmethodenprotokollen konform
  • Vollständig auf nationale Normen rückverfolgbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Haltbarkeit von zwei Jahren
Compliance
Zertifiziert nach internationaler Norm BS EN ISO/IEC 17025.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)