Learn More
Fungilab™ Spindeln für Kleinprobenadapter
Präzise Viskositätsmessung mit diesen Edelstahlspindeln. Edelstahlspindeln sind mit zahlreichen Volumina und Viskositätsbereichen erhältlich.
Marke:  Fungilab™ V12700N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11896631
Menge Preis
1 744.48 € / 1 Stück
5 653.58 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.
Beschreibung
Beschreibung
  • Spindeln für den Einsatz mit Adaptern für Kleinproben
  • Wird für Messungen gemäß ASTM-ISO 2555-Standard verwendet
  • Der Adapter für Kleinproben der Viskosimeter R und H arbeitet mit TR-Spindeln und bei dem Viskosimeter L mit Spindeln des Typs TL
Spezifikation
Spezifikation
ASTM, ISO 2555
Für die relative Viskositätsmessung
Adapter für kleine Proben
R: 40 bis 400,000/H: 200 – 3.200.000 cP
Satz Spezialspindeln für APM und Thermosphere (TR8, TR9,TR10,TR11)
Edelstahl
TR8, TR9, TR10, TR11 Spindel