Learn More
Fungilab™ Spindeln für Kleinprobenadapter
Präzise Viskositätsmessung mit diesen Edelstahlspindeln. Edelstahlspindeln sind mit zahlreichen Volumina und Viskositätsbereichen erhältlich.
N.V.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Adapter für kleine Proben
Zertifizierung/Konformität ASTM, ISO 2555
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die relative Viskositätsmessung
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spindeln für den Einsatz mit Adaptern für Kleinproben
  • Wird für Messungen gemäß ASTM-ISO 2555-Standard verwendet
  • Der Adapter für Kleinproben der Viskosimeter R und H arbeitet mit TR-Spindeln und bei dem Viskosimeter L mit Spindeln des Typs TL
Spezifikation
Spezifikation
Adapter für kleine Proben
ASTM, ISO 2555
Edelstahl
Für die relative Viskositätsmessung