Learn More
Fisher Chemical™ Funhsin-Lösung
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Marke: Fisher Chemical™ RP 087 100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
100 ml | |
10 μg/ml | |
100 ml |
Entfärbt | |
Funhsin-Lösung | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
- Decolorised Fuchsin solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, C.I. basic red 9